Läs mer
Oil and grease cncentrate, QC sample, 23mL, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11984974 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
23 mL
Förpackningsstorlek:
23ml
Produktkod. 11984974
Brand: SPEX Certiprep 4122