Beskrivning
- Denna tvål har en dermatologiskt testad formula, hudvänligt pH och fettlösande ingredienser, vilket gör den lämplig för matlagning och att tvätta feta händer.
- Spara personalens tid med enkel påfyllning – certifierad av Svenska Reumatismföreningen, testad enligt Design for All-testet, publicerad i Swedish Design Research Journal, 2011.
- Hjälp till att säkerställa god handhygien – den fabriksförseglade flaskan med en ny pump för varje påfyllning hjälper till att minska risken för kontaminering och skydda formuleringarna ända ner till händerna.
- Minska avfall – flaskan är hopfällbar, vilket leder till 70 % mindre avfallsvolym (baserat på Essity-testet).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handtvål |
| Färg | Klart |
| Form | Vätska |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Storlek | 1 L |