Läs mer
Draeger Safety Olja Impactor
Produktkod. 15644994
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15644994 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 15644994 Leverantör Draeger Safety Leverantörsnummer 8103530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3573.08 SEK
    1749.70 SEK / Paket med 10
    Save 1823.38 SEK
    51% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Draeger Safety Oil Impactor tester för alla syntetiska och mineraloljedimmor i tryckluft och andningsluft.
  • Genom att använda en innovativ oljedetekteringsprocess eliminerar impactorn behovet av att använda en oxiderande reaktion för att detektera förekomst av olja
Specifikationer
Beskrivning Bred
Kvantitet 10/Förpackning