Beskrivning
- Ekonomiska dimfilter med KF-flänsar
- Om filterinsatsen blockeras öppnas en integrerad tryckregleringsventil automatiskt och minskar det uppbyggda trycket omedelbart
- Utslitna filterinsatser kan enkelt bytas ut
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Storlek | DN 16 KF |
| Typ | Oljedimmfilter |