Läs mer
Macherey-Nagel™ Oljetestpapper
Produktkod. 10132251 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Ljusblå till mörkblå
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10132251
Brand: Macherey-Nagel™ 90760
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåter snabb, pålitlig och kvalitativ detektering av oljeföroreningar i vatten och jord. Macherey Nagel™ Oljetestpappers känslighet beror till stor del på arten av respektive kolväte.
  • För jorddetektering: tryck fast papperet mot jord som ska testas och skölj med rent vatten
  • För vattendetektering: flytta papper fram och tillbaka i provet några gånger
  • Vid flyktiga kolväten måste färgreaktionen hos testpapperet omedelbart utvärderas
Specifikationer
Färgindikator Ljusblå till mörkblå
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Bestämning av oljeföroreningar
Kvantitet 100 pack
Typ Kvalitativt testpapper