Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Oljeröd O
Produktkod. 11469030
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469030 100 g 100g
11459030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469030 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12989.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408.51 g/mol
Oil Red O är lämplig som lipid- och lipoproteinfärgning på cellulosaacetat. Det är ett av de diazofärgämnen som används för färgning av neutrala triglycerider och lipider. Det används för att analysera muskelfibrer. Det fungerar som ett medel som färgar lipider, muskelfibrer och alveolära makrofager. Vidare används det också som märkningsfärgämne. Det är en aktiv komponent i rödfärgade röker inom pyroteknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Oil Red O är lämplig som lipid- och lipoproteinfärgning på cellulosaacetat. Det är ett av de diazofärgämnen som används för färgning av neutrala triglycerider och lipider. Det används för att analysera muskelfibrer. Det fungerar som ett medel som färgar lipider, muskelfibrer och alveolära makrofager. Vidare används det också som märkningsfärgämne. Det är en aktiv komponent i rödfärgade röker inom pyroteknik.
Löslighet
Löslig i etanol:kloroform (1:1). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1320-06-5
Molekylformel C26H24N4O
Molekylvikt (g/mol) 408.51
MDL-nummer MFCD00003898
InChI-nyckel HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Synonym C.I. 26125; Solvent Red 27
PubChem CID 6046885
IUPAC-namn (1Z)-1-[[4-[(2,5-dimetylfenyl)diazenyl]-2,5-dimetylfenyl]hydrazinyliden]naftalen-2-on
LEDER CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oil Red O
Smältpunkt ∼166°C (decomposition)
Beilstein 3491382
Löslighetsinformation Soluble in ethanol:chloroform (1:1). Slightly soluble in water.
Formel vikt 408.51
Kvantitet 100 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.