Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Oljeröd O, biologisk fläck
Produktkod. 15244664 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15244664 25 g -
15254664 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15244664 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 189400250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.01 SEK
    469.65 SEK / 25g
    Save 53.36 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1320-06-5
Molekylformel C26H24N4O
Molekylvikt (g/mol) 408.51
MDL-nummer MFCD00003898
InChI-nyckel HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Synonym C.I. 26125, Solvent Red 27
PubChem CID 6046885
LEDER CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oil Red O
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn (1Z)-1-[[4-[(2,5-dimetylfenyl)diazenyl]-2,5-dimetylfenyl]hydrazinyliden]naftalen-2-on
Formel vikt 408.5
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.