Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Oljeröd O, biologisk fläck
Produktkod. p-7203412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 15244664
Brand: Thermo Scientific Chemicals 189400250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1320-06-5
Molekylformel C26H24N4O
Molekylvikt (g/mol) 408.51
MDL-nummer MFCD00003898
InChI-nyckel HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Synonym C.I. 26125, Solvent Red 27
PubChem CID 6046885
LEDER CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oil Red O
IUPAC-namn (1Z)-1-[[4-[(2,5-dimetylfenyl)diazenyl]-2,5-dimetylfenyl]hydrazinyliden]naftalen-2-on
Formel vikt 408.5
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.