Läs mer
Euro Protection™ Oljeavvisande förkläde
Produktkod. 12097626
Change view
Mått (L x B):
120 x 90 cm
Produktkod. Mått (L x B)
12097626 120 x 90 cm
1 options
Produktkod. 12097626 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 56200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7948.50 SEK
    4528.55 SEK / Paket med 25
    Save 3419.95 SEK
    43% Av
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beställningsinfo
HeightMetric
Specifikationer
Typ Oljeavvisande förkläde
Material Polypropen, PVC, Polyuretan
Färg Vitt
Tjocklek 0.44 mm
Mått (L x B) 120 x 90 cm
Längd (metrisk) 120 cm
Bredd (metrisk) 90 cm