Läs mer
3M™ Oljesorbentbom
Beskrivning
- Används för att täcka stora spill, eller som en försiktighetsåtgärd i områden där stora spill kan förekomma
- Idealisk för att absorbera olja från områden där vatten också kan finnas
- Koppla samman sorbentbommarna med inbyggda kopplingar för att spridas över stora ytor
- UV-beständig för att förhindra försämring och sönderfall
- Designad för långvarig användning i diken, bäckar, floder, sjöar, kajer och bryggor
- Kostnadseffektivt eftersom olja, inte vatten, återvinns
- Kan användas utomhus eller i anläggningen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sorbent bom |
| Färg | Brun |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |
| För användning med (applikation) | Säkerhet på arbetsplatsen, förebyggande av spill |
| Längd (metrisk) | 5 m |
| Modell | T-270 GA |