Läs mer
3M™ Oljesorbentbom
Produktkod. 17128650
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
Längd (metrisk):
3 m
5 m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk)
17128650 200 mm 3 m
17118650 100 mm 3 m
17108650 200 mm 5 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17128650 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000088229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9150.00 SEK
    6567.31 SEK / Paket med 4
    Save 2582.69 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
En dubbel bom med två, 4 tums scrims inneslutna rör av partikelformigt absorberande material, säkrade med ett UV-beständigt nät.
  • Används för att täcka stora spill, eller som en försiktighetsåtgärd i områden där stora spill kan förekomma
  • Idealisk för att absorbera olja från områden där vatten också kan finnas
  • Koppla samman sorbentbommarna med inbyggda kopplingar för att spridas över stora ytor
  • UV-beständig för att förhindra försämring och sönderfall
  • Designad för långvarig användning i diken, bäckar, floder, sjöar, kajer och bryggor
  • Kostnadseffektivt eftersom olja, inte vatten, återvinns
  • Kan användas utomhus eller i anläggningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sorbent bom
Färg Brun
Diameter (metrisk) 200 mm
För användning med (applikation) Säkerhet på arbetsplatsen, förebyggande av spill
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 3 m
Modell T-270