Läs mer
3M™ Oljesorbentbom
Produktkod. p-7213717
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
Längd (metrisk):
3 m
5 m
Produktkod. 17118650
Brand: 3M™ 7000088228
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En dubbel bom med två, 4 tums scrims inneslutna rör av partikelformigt absorberande material, säkrade med ett UV-beständigt nät.
  • Används för att täcka stora spill, eller som en försiktighetsåtgärd i områden där stora spill kan förekomma
  • Idealisk för att absorbera olja från områden där vatten också kan finnas
  • Koppla samman sorbentbommarna med inbyggda kopplingar för att spridas över stora ytor
  • UV-beständig för att förhindra försämring och sönderfall
  • Designad för långvarig användning i diken, bäckar, floder, sjöar, kajer och bryggor
  • Kostnadseffektivt eftersom olja, inte vatten, återvinns
  • Kan användas utomhus eller i anläggningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sorbent bom
Färg Brun
Diameter (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Säkerhet på arbetsplatsen, förebyggande av spill
Längd (metrisk) 3 m
Modell T-280