Läs mer
3M™ Oljesorbentrulle, T-150
Produktkod. 17138650
Change view
Längd (metrisk):
40 m
Produktkod. Längd (metrisk)
17138650 40 m
1 options
Produktkod. 17138650 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000088321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2735.00 SEK
    1948.95 SEK / 1 rullar
    Save 786.05 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Klipp för att täcka små områden eller lägg direkt på öppet vatten, strandlinjer eller utloppsströmmar. Dessutom kan absorptionsrullar placeras på bryggor, i båtar och under läckande maskiner.
  • Använd för att täcka stora spill, eller som en försiktighetsåtgärd i områden där stora spill kan förekomma
  • Idealisk för att absorbera olja från områden där vatten också kan finnas
  • Kan vridas ur och återanvändas många gånger om
  • Klipp för att täcka små områden eller lägg på öppet vatten, strandlinjer eller utloppsbäckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sorbent rulle
Färg Brun
Diameter (metrisk) 480 mm
Formatera Rulla
För användning med (applikation) Spill Absorption/inneslutning
Längd (metrisk) 40 m
Modell T-150