Läs mer
3M™ Oljeabsorberande ark, T-151
Beskrivning
- Idealisk för att absorbera olja från områden där vatten också kan finnas
- Praktisk dispenserlåda för enkel användning på plats
- Varje låda innehåller 100 kuddar (430 x 480 mm)
- Sorger upp till 140 liter totalt
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Brun |
| Kapacitet (engelska) | 39,63 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 140 L |
| Typ | Oljesorbentark |
| Modell | T-151 |
| Förpackningsmängd | 100/Cs. |
| Mått (L x B) | 450 x 450 mm |
| Längd (metrisk) | 450 mm |
| Bredd (metrisk) | 450 mm |