Läs mer
asecos™ Oljesorbenter Sock
Produktkod. 17896466 Handla allt asecos Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1,2 m
3 m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17896466 1,2 m
17866456 3 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17896466 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 9930
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Oil Sorbents Sock är vattenavvisande för säker absorption av oljor, bensin, diesel, etc.
  • Mycket stark hållbarhet
  • Lämplig för tung och långvarig användning
  • Tättvävda fibrer, hög nötningsbeständighet och yta med låg ludd
  • Enastående absorptionsprestanda
  • Stor absorptionskapacitet (upp till 16 gånger egen vikt)
  • Ljus för mindre läckage och förebyggande
  • Tung för större läckage eller absorption av pölar
Specifikationer
Färg Blått
Material Kraftig duk
Typ Oljesorberande strumpa
Längd (engelska) 3.94 ft.
Längd (metrisk) 1,2 m
Bredd (engelska) 2,95 tum.
Bredd (metrisk) 75.00 mm
Vikt (engelska) 11.02 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg