Läs mer
Justrite™ Fotmanövrerad lock för oljigt avfall& Soundgard
Produktkod. 12903565
Change view
Diameter (engelska) Yttre:
13,94 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (engelska) Yttre Förpackningsstorlek
12903565 13,94 tum. Varje
1 options
Produktkod. 12903565 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 09308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.50 SEK
    1263.70 SEK / Paket med 1
    Save 321.80 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Fotmanövrerad för bekvämlighet och användarvänlighet.
Trasor och trasor indränkta med lösningsmedel, thinner, linolja, brännbara lim och andra brandfarliga vätskor utgör en allvarlig brandrisk när de kasseras på felaktigt sätt. Locket öppnas inte mer än 60 grader och förblir stängt när det inte används, vilket isolerar innehållet från brandkällor och begränsar syre för att praktiskt taget eliminera risken för självantändning.
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 13,94 tum.
Längd (engelska) 18.25 tum