Läs mer
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Knob Vikt utan certifikat
Polerade icke-magnetiserbara kalibreringsvikter. Sartorius™ OIML Klass E2 Knoppvikt utan certifikat är tillverkad av specialstål och levereras i en plastlåda.
Brand: Sartorius™ YCW452-AC-00
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Ej magnetiserbar
- Levereras i en högkvalitativ plastlåda (om inget annat anges) lämplig för användning i renrum
- Specialkonstruktion i rostfritt stål med en densitet på 7 950 kg/m 3
- Överensstämmer med OIML R111-1 International Recommentation
Specifikationer
Proof Line Knop Vikt | |
Special rostfritt stål | |
50 g |
OIML klass E2 | |
7 950 kg/m 3 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Knob Vikt utan certifikat > Vikt: 50g
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering