Läs mer
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Leaf Vikt med DAkkS Certifikat
Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Densitet:
2 650 kg/m 3
8 600 kg/m 3
Material:
Aluminium
Nysilver
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Milligramvikter tillhandahålls som bladvikter
- Med nominella massavärden som sträcker sig från 1 mg till 5 mg är gjorda av aluminium med en densitet på 2 650 kg/m 3
- Vikter med nominella värden på 10mg till 500mg är gjorda av nickelsilver har en densitet på 8 600 kg/m 3
- Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
- DAkkS Auktoriserad
Specifikationer
Specifikationer
Produkttyp | Proof Line Vikt |
Certifikat och efterlevnad | DAkkS kalibreringscertifikat |
Klassificering | OIML klass E2 |
Material | Nysilver |
Densitet | 8 600 kg/m 3 |
Massa | 500 mg |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Leaf Vikt med DAkkS Certifikat >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering