Läs mer
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Bladvikt utan certifikat
Produktkod. 11393334 Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Densitet:
2 650 kg/m 3
8 600 kg/m 3
Material:
Aluminium
Nysilver
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11393334
Brand: Sartorius™ YCW1521AC00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av icke-magnetiserbar aluminium eller nysilver. Sartorius™ OIML klass E2 bladvikt utan certifikat är mycket resistent mot korrosion.
  • Milligramvikter tillhandahålls som bladvikter
  • Med nominella massavärden som sträcker sig från 1 mg till 5 mg är gjorda av aluminium med en densitet på 2 650 kg/m 3
  • Vikter med nominella värden på 10mg till 500mg är gjorda av nickelsilver har en densitet på 8 600 kg/m 3
  • Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Proof Line Vikt
Klassificering OIML klass E2
Material Nysilver
Densitet 8 600 kg/m 3
Massa 50 mg