Läs mer
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Viktsats med DAkkS Certifikat
Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
1 g till 1 kg
1 g till 200 g
1 mg till 500 mg
Densitet:
2 950 kg/m 3 (1 till 5 mg), 8 600 kg/m 3 (10 mg till 500 mg)
7 950 kg/m 3
Material:
Aluminium (1 till 5 mg), Nickel Silver (10 till 500 mg)
Special rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Värden 1 till 5 mg: Vikter av aluminiumblad med densitet 2 650 kg/m3
Värden på 10 till 500 mg: Nickelsilverkonstruktion med densitet 8 600 kg/m3.
Värden på 1g och högre: Polerade, speciella rattvikter i rostfritt stål med densitet 7 950 kg/m 3
Värden på 10 till 500 mg: Nickelsilverkonstruktion med densitet 8 600 kg/m3.
Värden på 1g och högre: Polerade, speciella rattvikter i rostfritt stål med densitet 7 950 kg/m 3
- Mycket korrosionsbeständig
- Ej magnetiserbar
- Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
- Inkluderar en robust plastväska
- DAkkS Auktoriserad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Proof Line viktsats |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS kalibrering |
| Klassificering | OIML klass E2 |
| Material | Special rostfritt stål |
| Densitet | 7 950 kg/m 3 |
| Massa | 1 g till 200 g |