Läs mer
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Viktsats utan certifikat
Innehåller samma egenskaper och egenskaper som de individuella vikterna i denna serie, tillsammans med motsvarande maximalt tillåtna fel. Sartorius™ OIML Klass E2 Viktsats med DAkkS Certifikatet levereras med handskar, pincett och borste i högkvalitativt plastfodral
Brand:  Sartorius™ YCS011-252-AC-00
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11323364
  • 6170.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Beskrivning
Värden 1 till 5 mg: Vikter av aluminiumblad med densitet 2 650 kg/m3
Värden på 10 till 500 mg: Nickelsilverkonstruktion med densitet 8 600 kg/m3.
Värden på 1g och högre: Polerade, speciella rattvikter i rostfritt stål med densitet 7 950 kg/m 3
  • Mycket korrosionsbeständig
  • Ej magnetiserbar
  • Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
  • Inkluderar en robust plastväska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Proof Line viktsats
Aluminium (1 till 5 mg), Nickel Silver (10 till 500 mg)
1 mg till 500 mg
OIML klass E2
2 950 kg/m 3 (1 till 5 mg), 8 600 kg/m 3 (10 mg till 500 mg)
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Viktsats utan certifikat > Vikt: 1mg till 500mg