Läs mer
Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Plastic Case
Vikt (metrisk):
1 g to 1 kg
1 g to 2 kg
1 g to 5 kg
1 mg to 1 kg
1 mg to 100 g
1 mg to 2 kg
1 mg to 200 g
1 mg to 5 kg
1 mg to 50 g
1 mg to 500 g
1 to 100 g
1 to 200 g
1 to 50 g
1 to 500 g
Beskrivning
- Set of weights
- Polished stainless steel
- Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | E2 |
| Material | Stainless Steel |
| Material för fodral | Plastic |
| Vikt (metrisk) | 1 g to 5 kg |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.