Läs mer
Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Wooden Box
Produktkod. 17341923
Encompass_Preferred
Vikt (metrisk):
1 g to 1 kg
1 g to 10 kg
1 g to 2 kg
1 g to 5 kg
1 mg to 1 kg
1 mg to 10 kg
1 mg to 100 g
1 mg to 2 kg
1 mg to 200 g
1 mg to 5 kg
1 mg to 50 g
1 mg to 500 g
1 to 100 g
1 to 200 g
1 to 50 g
1 to 500 g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 17341923
Brand: Kern Sohn 31404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a wooden box.
  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case
Specifikationer
Klassificering E2
Material Stainless Steel
Material för fodral Wood
Vikt (metrisk) 1 to 200 g
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.