Läs mer
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
500 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Knob shape
- Polished stainless steel
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | F1 |
| Material | Stainless Steel |
| Vikt (metrisk) | 10 kg |
| Tolerans | ± 50 mg |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.