Läs mer
Sartorius™ OIML Klass F1 Referenslinje Knopp Vikt med DAkkS Certifikat
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Nominella värden på 1g och högre finns tillgängliga som rattvikter
- Tillverkad av rostfritt specialstål som har en densitet på 7 950 kg/ m3
- Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Referenslinje milligramvikt |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS Kalibreringscertifikat |
| Klassificering | OIML klass F1 |
| Material | Rostfritt stål |
| Densitet | 7 950 kg/m 3 |
| Massa | 1 g |