Läs mer
Sartorius™ OIML Klass F1 referenslinje Trådvikt med DAkkS Certifikat
Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polerad, specialkonstruktion i rostfritt stål med densitet 7 950 kg/m 3
- Mycket korrosionsbeständig
- Ej magnetiserbar
- Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
- DAkkS Auktoriserad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Referenslinje milligramvikt |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS kalibreringscertifikat |
| Klassificering | OIML klass F1 |
| Material | Nysilver |
| Densitet | 7 950 kg/m 3 |
| Massa | 10 mg |