Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Weight Set, Wooden Box
Beschreibung
- Knob shape
- Polished stainless steel
- Lined case
- Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic box
Spezifikation
Spezifikation
| Klassificering | F1 |
| Material | Stainless Steel |
| Material för fodral | Wood |
| Vikt (metrisk) | 1 mg to 50 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?