Beskrivning
- Ej magnetiserbar
- Levereras i en högkvalitativ plastlåda (om inget annat anges) lämplig för användning i renrum
- Specialkonstruktion i rostfritt stål med en densitet på 7 950 kg/m 3
- Överensstämmer med OIML R111-1 International Recommentation
- DAkkS Auktoriserad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Proof Line Knop Vikt |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS kalibreringscertifikat |
| Klassificering | OIML klass F2 |
| Material | Rostfritt stål |
| Densitet | 7 950 kg/m 3 |
| Massa | 10 kg |