Läs mer
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Vikt utan certifikat Produktkod.: 11363384
Beräknad leverans: 09-09-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Vikt utan certifikat
Produktkod. 11363384 Handla allt Sartorius Produkter
1 g, Varje
Massa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11363384
Brand: Sartorius™ YCW314AC00
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-09-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Polerade icke-magnetiserbara kalibreringsvikter. Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Vikt utan certifikat är tillverkad av specialstål och levereras i en plastlåda.
  • Ej magnetiserbar
  • Levereras i en högkvalitativ plastlåda (om inget annat anges) lämplig för användning i renrum
  • Specialkonstruktion i rostfritt stål med en densitet på 7 950 kg/m 3
  • Överensstämmer med OIML R111-1 International Recommentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Proof Line Vikt
Klassificering OIML klass F2
Material Special rostfritt stål
Densitet 7 950 kg/m 3
Massa 1 g
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Vikt utan certifikat >