Läs mer
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knobb Vikt med DAkkS Certifikat
Produktkod. 11333394 Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11333394
Brand: Sartorius™ YCW325AC02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polerade icke-magnetiserbara kalibreringsvikter. Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knobb Vikt med DAkkS Certifikatet är tillverkat av rostfritt stål och levereras i en plastlåda.
  • Ej magnetiserbar
  • Levereras i en högkvalitativ plastlåda (om inget annat anges) lämplig för användning i renrum
  • Rostfri konstruktion med en densitet på 7 850 kg/m 3
  • Överensstämmer med OIML R111-1 International Recommentation
  • DAkkS Auktoriserad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Proof Line Vikt
Certifikat och efterlevnad DAkkS kalibreringscertifikat
Klassificering OIML klass M1
Material Rostfritt stål
Densitet 7 850 kg/m 3
Massa 2 g