Läs mer
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Vikt utan certifikat
Polerade icke-magnetiserbara kalibreringsvikter. Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Vikt utan certifikat är tillverkad av rostfritt stål och levereras i en plastlåda.
Brand: Sartorius™ YCW555-AC-00
862.49 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Ej magnetiserbar
- Levereras i en högkvalitativ plastlåda (om inget annat anges) lämplig för användning i renrum
- Rostfri konstruktion med en densitet på 7 850 kg/m 3
- Överensstämmer med OIML R111-1 International Recommentation
Specifikationer
Proof Line Vikt | |
Rostfritt stål | |
500 g |
OIML klass M1 | |
7 850 kg/m 3 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Vikt utan certifikat > Vikt: 500g
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering