Läs mer
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line viktsats med Dakks-certifikat
Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
1 g till 1 kg
1 g till 5 kg
1 mg till 500 mg
Material:
Aluminium (1 till 5 mg), Nickel Silver (10 till 500 mg)
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Värden 1 till 5 mg: Vikter av aluminiumblad med densitet 2 650 kg/m3
Värden på 10 till 500 mg: Nickelsilverkonstruktion med densitet 8 600 kg/m3.
Värden på 1g och högre: Polerade, speciella rattvikter i rostfritt stål med densitet 7 950 kg/m 3
Värden på 10 till 500 mg: Nickelsilverkonstruktion med densitet 8 600 kg/m3.
Värden på 1g och högre: Polerade, speciella rattvikter i rostfritt stål med densitet 7 950 kg/m 3
- Mycket korrosionsbeständig
- Ej magnetiserbar
- Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
- Inkluderar en robust plastväska
- DAkkS Auktoriserad
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Proof Line viktsats |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS kalibrering |
| Klassificering | OIML klass M1 |
| Material | Rostfritt stål |
| Massa | 1 g till 1 kg |
Product Content Correction
Product Title
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line viktsats med Dakks-certifikat >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction