Läs mer
Sartorius™ OIML Klass M1 viktsats med Dakks-certifikat
Produktkod. 11373364 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Klass M1 viktsats, 1 g - 100 g
Produktkod.
11373364 Klass M1 viktsats, 1 g - 100 g
1 options
Produktkod. 11373364 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer YCS31515AC02
Beräknad leverans: 14-12-2026
Innehåller samma egenskaper och egenskaper som de individuella vikterna i denna serie, tillsammans med motsvarande maximalt tillåtna fel. Sartorius™ OIML Klass M1 Viktsats med DAkkS Certifikatet levereras med handskar, pincett och borste i högkvalitativt plastfodral
Värden 1 till 5 mg: Vikter av aluminiumblad med densitet 2 650 kg/m3
Värden på 10 till 500 mg: Nickelsilverkonstruktion med densitet 8 600 kg/m3.
Värden på 1g och högre: Polerade, speciella rattvikter i rostfritt stål med densitet 7 950 kg/m 3
  • Mycket korrosionsbeständig
  • Ej magnetiserbar
  • Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
  • Inkluderar en robust plastväska
  • DAkkS Auktoriserad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp M1 viktsats
Certifikat och efterlevnad DAkkS Kalibreringscertifikat
Klassificering M1
Material Aluminium, Nickel Silver, Rostfritt stål
Densitet 7 850 kg/m 3
Massa 1 g till 100 g