Läs mer
Kern Sohn OIML Class Weight Set, Platelet
Produktkod. 17302033
Encompass_Preferred
Klassificering:
E2
F1
F2
M1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17302033
Brand: Kern Sohn 31822
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Weight set constructed of polished stainless steel.
  • Polished stainless steel
Specifikationer
Klassificering E2
Material Stainless Steel
Material för fodral Plastic
Vikt (metrisk) 1 to 500 mg
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.