Läs mer
Ohaus™ OIML E1 viktsats
Produktkod. 16622332 Handla allt Ohaus Produkter
Massa:
1 kg till 1 g
1 kg till 1 mg
10 kg till 1 g
10 kg till 1 mg
100 g till 1 g
100 g till 1 mg
2 x 2 kg till 1 g
2 x 2 kg till 1 mg
2 x 200 g till 1 g
2 x 200 g till 1 mg
5 kg till 1 g
5 kg till 1 mg
50 g till 1 g
50 g till 1 mg
500 g till 1 g
500 g till 1 mg
500 mg till 1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16622332
Brand: Ohaus™ 30517991
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Justeras för att möta eller överskrida OIML E1-toleranser
  • OIML Class E1 erbjuder hög noggrannhet med snäva toleranser och garanterad osäkerhet 1/3 av toleransen
  • Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish
  • Vikter i massor från 1 gram till 20 kilo är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria, vilket skyddar din investering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Inget certifikat
Material Troemner Alloy 8, rostfritt stål, aluminium
Massa 500 g till 1 mg
Inkluderar Skyddsfodral
Förpackningsmängd 24/Pk.