Läs mer
Ohaus™ OIML E1 viktsats, NVLAP Certifikat
Handla allt Ohaus Produkter
Massa:
1 kg till 1 g
1 kg till 1 mg
10 kg till 1 g
10 kg till 1 mg
100 g till 1 mg
100 g to 1 g
2 x 2 kg till 1 g
2 x 2 kg till 1 mg
2 x 200 g till 1 mg
2 x 200 g to 1 g
5 kg till 1 g
5 kg till 1 mg
50 g to 1 g
50 g to 1 mg
500 g till 1 g
500 g till 1 mg
500 mg till 1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- OIML Class E1 erbjuder hög noggrannhet med snäva toleranser och garanterad osäkerhet 1/3 av toleransen
- Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish
- Vikter i massor från 1 gram till 20 kilo är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
- Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria
- NVLAP Kalibreringscertifikat är ackrediterat till ISO 17025 som känns igen genom ILAC
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NVLAP Ackrediterat certifikat |
| Material | Rostfritt stål, aluminium |
| Massa | 5 kg till 1 mg |
| Inkluderar | Skyddsfodral |
| Förpackningsmängd | 28/Pk. |