Läs mer
Ohaus™ OIML F1 viktsats, NVLAP Certifikat
Produktkod. 16662482 Handla allt Ohaus Produkter
Massa:
1 kg till 1 g
1 kg till 1 mg
100 g till 1 g
100 g till 1 mg
2 x 2 kg till 1 g
2 x 2 kg till 1 mg
2 x 200 g till 1 g
2 x 200 g till 1 mg
5 kg till 1 g
5 kg till 1 mg
50 g till 1 g
50 g till 1 mg
500 g till 1 g
500 g till 1 mg
500 mg till 1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16662482
Brand: Ohaus™ 80780440
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med en NVLAP Ackrediterat certifikat och anpassat för att möta eller överskrida OIML F1-toleranser
  • Vikt Sets i vikter från 1 gram till 1 kilogram är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria
  • NVLAP Kalibreringscertifikat är ackrediterat till ISO 17025 som känns igen genom ILAC
  • Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NVLAP Ackrediterat certifikat
Material Troemner Alloy 8
Vikt (metrisk) 0.300 kg
Massa 100 g till 1 g
Inkluderar Skyddsfodral
Förpackningsmängd 9/Pk.