Läs mer
Ohaus™ OIML F1 viktsats, NVLAP Certifikat
Produktkod. 16692482 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Massa:
1 kg till 1 g
1 kg till 1 mg
100 g till 1 g
100 g till 1 mg
2 x 2 kg till 1 g
2 x 2 kg till 1 mg
2 x 200 g till 1 g
2 x 200 g till 1 mg
5 kg till 1 g
5 kg till 1 mg
50 g till 1 g
50 g till 1 mg
500 g till 1 g
500 g till 1 mg
500 mg till 1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Massa Förpackningsstorlek
16692482 500 g till 1 mg -
16622482 500 mg till 1 mg -
16632482 50 g till 1 mg -
16642482 50 g till 1 g -
16652482 100 g till 1 mg Varje
16662482 100 g till 1 g -
16672482 2 x 200 g till 1 mg -
16682482 2 x 200 g till 1 g -
16602492 500 g till 1 g -
16612492 1 kg till 1 mg -
16622492 1 kg till 1 g -
16632492 2 x 2 kg till 1 mg -
16642492 2 x 2 kg till 1 g -
16652492 5 kg till 1 mg -
16662492 5 kg till 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 16692482 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 80780445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14110.00 SEK
    10248.45 SEK / Paket med 1
    Save 3861.55 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Levereras med en NVLAP Ackrediterat certifikat och anpassat för att möta eller överskrida OIML F1-toleranser
  • Vikt Sets i vikter från 1 gram till 1 kilogram är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria
  • NVLAP Kalibreringscertifikat är ackrediterat till ISO 17025 som känns igen genom ILAC
  • Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NVLAP Ackrediterat certifikat
Material Rostfritt stål, aluminium
Vikt (metrisk) 2 kg
Massa 500 g till 1 mg
Inkluderar Skyddsfodral
Förpackningsmängd 24/Pk.