Läs mer
Ohaus™ OIML F2 viktsats
Produktkod. 16692202 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Massa:
1 kg till 1 g
1 kg till 1 mg
100 g till 1 g
100 g till 1 mg
2 x 2 kg till 1 g
2 x 2 kg till 1 mg
2 x 200 g till 1 g
2 x 200 g till 1 mg
5 kg till 1 g
5 kg till 1 mg
50 g till 1 g
50 g till 1 mg
500 g till 1 g
500 g till 1 mg
500 mg till 1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Massa Förpackningsstorlek
16692202 100 g till 1 mg -
16622212 500 mg till 1 mg -
16612212 50 g till 1 mg -
16602212 50 g till 1 g -
16682202 100 g till 1 g Varje
16632192 2 x 200 g till 1 mg Varje
16622192 2 x 200 g till 1 g -
16672202 500 g till 1 mg -
16662202 500 g till 1 g -
16652202 1 kg till 1 mg Varje
16642202 1 kg till 1 g -
16612192 2 x 2 kg till 1 mg -
16602192 2 x 2 kg till 1 g -
16632202 5 kg till 1 mg Varje
16622202 5 kg till 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 16692202 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30390825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7870.00 SEK
    5454.81 SEK / Paket med 1
    Save 2415.19 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Justeras för att möta eller överskrida OIML F2-toleranser
  • Vikter i massor från 1 gram till 1 kilogram är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria, vilket skyddar din investering
  • Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Inget certifikat
Material Rostfritt stål, aluminium
Massa 100 g till 1 mg
Inkluderar Skyddsfodral
Förpackningsmängd 21/Pk.