Läs mer
Okadaic acid, 98%
Produktkod. 15402979
Change view
Kvantitet:
100 μg
300 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
300µg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402979 100 μg 100µg
15422979 50 μg 50µg
15412979 300 μg 300µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60155.!G
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78111-17-8 | C44H68O13 | 805.015 g/mol
Okadainsyra, används som en aktivator av PKC och hämmare av PP1 och PP2A fosfataser. Den hydrofoba ryggraden hos okadainsyra gör det möjligt för den att komma in i celler där den stimulerar intracellulär proteinfosforylering. Det härmar effekterna av insulin, förbättrar transmittorfrisättningen vid neuromuskulära förbindelser, orsakar vasodilatation och är en mycket potent tumörpromotor. Okadainsyra är ett extremt användbart verktyg för att studera cellulära processer som regleras av fosforylering. Det har visat sig aktivera atypiskt proteinkinas C i adipocyter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Okadainsyra, används som en aktivator av PKC och hämmare av PP1 och PP2A fosfataser. Den hydrofoba ryggraden hos okadainsyra gör det möjligt för den att komma in i celler där den stimulerar intracellulär proteinfosforylering. Det härmar effekterna av insulin, förbättrar transmittorfrisättningen vid neuromuskulära förbindelser, orsakar vasodilatation och är en mycket potent tumörpromotor. Okadainsyra är ett extremt användbart verktyg för att studera cellulära processer som regleras av fosforylering. Det har visat sig aktivera atypiskt proteinkinas C i adipocyter.
Löslighet
Det är lösligt i etanol (25 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), metanol (≥ 1 mg/ml), kloroform, aceton, etylacetat, DMF och dimetylsulfoxid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Håll borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78111-17-8
Molekylformel C44H68O13
Molekylvikt (g/mol) 805.015
MDL-nummer MFCD00083455
InChI-nyckel QNDVLZJODHBUFM-ZJOMISMMSA-N
Synonym okadaic acid
PubChem CID 131839562
IUPAC-namn (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E)-4-[(2R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hydroxi-2-[(lS,3S)-1-hydroxi-3-[(2R,3R,6S)-3-metyl-1,7-dioxasp. dekan-2-yl]butyl]-3-metylidenspiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolan]-2'-yl]but-3-en-2-yl]-11-hydroxi-4-
LEDER CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)O)O)O)C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Okadaic acid
Färg Vitt
Kvantitet 100 μg
UN-nummer UN3462
Merck Index 14,6819
Löslighetsinformation It is soluble in ethanol (25mg/ml),DMSO (25mg/ml),methanol (<1mg/ml),chloroform,acetone,ethyl acetate,DMF,and dimethylsulfoxide. Insoluble in water,unless first dissolved in organic solvents,such as DMSO or ethanol.
Formel vikt 805.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.