Läs mer
Okadaic acid, 98%
Beskrivning
Okadainsyra, används som en aktivator av PKC och hämmare av PP1 och PP2A fosfataser. Den hydrofoba ryggraden hos okadainsyra gör det möjligt för den att komma in i celler där den stimulerar intracellulär proteinfosforylering. Det härmar effekterna av insulin, förbättrar transmittorfrisättningen vid neuromuskulära förbindelser, orsakar vasodilatation och är en mycket potent tumörpromotor. Okadainsyra är ett extremt användbart verktyg för att studera cellulära processer som regleras av fosforylering. Det har visat sig aktivera atypiskt proteinkinas C i adipocyter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Okadainsyra, används som en aktivator av PKC och hämmare av PP1 och PP2A fosfataser. Den hydrofoba ryggraden hos okadainsyra gör det möjligt för den att komma in i celler där den stimulerar intracellulär proteinfosforylering. Det härmar effekterna av insulin, förbättrar transmittorfrisättningen vid neuromuskulära förbindelser, orsakar vasodilatation och är en mycket potent tumörpromotor. Okadainsyra är ett extremt användbart verktyg för att studera cellulära processer som regleras av fosforylering. Det har visat sig aktivera atypiskt proteinkinas C i adipocyter.
Löslighet
Det är lösligt i etanol (25 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), metanol (≥ 1 mg/ml), kloroform, aceton, etylacetat, DMF och dimetylsulfoxid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Håll borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Okadaic acid |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 50 μg |
| UN-nummer | UN3462 |
| Merck Index | 14,6819 |
| Löslighetsinformation | It is soluble in ethanol (25mg/ml),DMSO (25mg/ml),methanol (<1mg/ml),chloroform,acetone,ethyl acetate,DMF,and dimethylsulfoxide. Insoluble in water,unless first dissolved in organic solvents,such as DMSO or ethanol. |
| Formel vikt | 805.02 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Okadaic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H331-Giftigt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Okadaic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.