Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Okadainsyra natriumsalt, 98%, hög renhet
Produktkod. 10450242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10450242 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 10450242 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 328400001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 209266-80-8 | C44H67NaO13 | 827 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Okadaic acid sodium salt
Namnnotering 98%
CAS 209266-80-8
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C44H67NaO13
MDL-nummer MFCD00210208
Kvantitet 0.1 mg
Synonym okadaic acid sodium salt, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum hplc , film
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i DMSO
InChI-nyckel BYHIFOCTDVNQQT-GHIYGBLASA-M
LEDER CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[Na+]
IUPAC-namn natrium; (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E,2R)-4-[(2S,2'R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hydroxi-2-[(lS,3S)-1-hydroxi-3-[(2S,3R,6S)-1,3-metyl xaspiro[5.5]undekan-2-yl]butyl]-3-metylidenspiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolan]-2'-yl]but-3-en-2-yl]
Molekylvikt (g/mol) 827
PubChem CID 71308608
Formel vikt 827
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Okadaic acid sodium salt (high purity)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.