Läs mer
Okadaic acid sodium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464839
Change view
Kvantitet:
100 μg
300 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
300µg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464839 50 μg 50µg
15444839 100 μg 100µg
15454839 300 μg 300µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15464839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62463.I&
Request Bulk or Custom Format
Potent hämmare av serin/treonin-specifika proteinfosfataser 1 och 2A (PP1 och PP2A). Hämmar inte tyrosin eller alkaliska fosfataser
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Potent hämmare av serin/treonin-specifika proteinfosfataser 1 och 2A (PP1 och PP2A)
  • Hämmar inte tyrosin eller alkaliska fosfataser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 209266-80-8
Molekylformel C44H67NaO13
Molekylvikt (g/mol) 826.997
MDL-nummer MFCD00210208
InChI-nyckel BYHIFOCTDVNQQT-GHIYGBLASA-M
Synonym okadaic acid sodium salt, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum hplc , film
PubChem CID 71308608
IUPAC-namn natrium; (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E,2R)-4-[(2S,2'R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hydroxi-2-[(lS,3S)-1-hydroxi-3-[(2S,3R,6S)-1,3-metyl xaspiro[5.5]undekan-2-yl]butyl]-3-metylidenspiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolan]-2'-yl]but-3-en-2-yl]
LEDER CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Okadaic acid sodium salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 μg
UN-nummer UN3462
Löslighetsinformation Soluble in DMSO or ethanol
Formel vikt 827
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Okadaic acid sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Okadaic acid sodiumsalt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.