Läs mer
Okadaic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Okadaic acid |
| CAS | 78111-17-8 |
| Molekylformel | C44 H68 O13 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Okadaic acid, (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E,1R)-3-[(2S,2'R,4R,4aS,6R,8aR)-4-Hydroxy-2-[(1S,3S)-1-hydroxy-3-[(2S,3R,6S)-3-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]butyl]-3-methylene-spiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[2,3-e]pyran-6,5'-tetrahydrofuran]-2'-yl]-1-methyl-prop-2-enyl]-11-hydroxy-4-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-4-en-8-yl]-2-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid, Spiro[furan-2(3H),2'(3'H)-pyrano[3,2-b]pyran]','acanthifolicin deriv., 35-Demethyl-DTX 1, 35-Demethyldinophysistoxin 1, NSC 677083, OA |
| InChI formel | InChI=1S/C44H68O13/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49)/b10-9+/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37+,38+,39-,41-,42+,43-,44-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](C[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]2CC[C@@]3(CC[C@@H](O3)\C=C\[C@@H](C)[C@@H]4CC(=C[C@@]5(O[C@H](C[C@@](C)(O)C(=O)O)CC[C@H]5O)O4)C)O[C@H]2[C@H](O)C1=C)[C@H]6O[C@@]7(CCCCO7)CC[C@H]6C |
| IUPAC-namn | (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E,2R)-4-[(2S,2'R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hydroxy-2-[(1S,3S)-1-hydroxy-3-[(2S,3R,6S)-3-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]butyl]-3-methylidenespiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolane]-2'-yl]but-3-en-2-yl]-11-hydroxy-4-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-4-en-8-yl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 805 |
| Formel vikt | 804.466 |