Läs mer
Okanin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Okanin |
| CAS | 484-76-4 |
| Molekylformel | C15H12O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-(2,3,4-trihydroxyphenyl)-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O6/c16-10(9-3-6-12(18)15(21)14(9)20)4-1-8-2-5-11(17)13(19)7-8/h1-7,17-21H/b4-1+ |
| LEDER | Oc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccc(O)c(O)c2O)cc1O |
| IUPAC-namn | (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-(2,3,4-trihydroxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.25 |
| Formel vikt | 288.0634 |