Läs mer
Euro Protection™ Okenite Skyddsskor
Produktkod. 12014295
Change view
Storlek:
37
38
39
41
42
44
45
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
12014295 37
12024295 38
12034295 39
12054295 41
12064295 42
12084295 44
12094295 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12014295 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 9OKEL37
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.43 SEK
    416.54 SEK / Paket med 1
    Save 485.89 SEK
    53% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Euro Protection™ Okenite Safety Shoes andas, är lätta att ta på/ta av, lämpar sig för användning i livsmedelsindustrin och har en tåhätta i komposit för skydd.
  • Lämplig för användning i livsmedelsindustrin
  • Lätt av och på
  • Skyddskåpa
  • Rundad häl för bekvämare körning
  • Ovandel i mikrofiber
  • Foder i 3D mesh som andas
  • Uttagbar innersula i textil och skum
  • Komposit tåhätta
  • Mellansula i injicerad polyuretan
  • Yttersula i polyuretan
Specifikationer
Färg Vitt, Grå
Klackstil Avrundad
Liner material Foder i 3D mesh som andas
Material Mikrofiber
Storlek 37
Enda funktioner Uttagbar innersula i textil och skum, mellansula i injicerad polyuretan, yttersula i polyuretan.
Sulmaterial Polyuretan
Stil Lågskuren
Tåmaterial Sammansatt
Vikt (metrisk) 427 g per sko i storlek 8
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345: 2011
Produkttyp Skyddssko