Läs mer
Euro Protection™ Okenite Skyddsskor
Beskrivning
- Lämplig för användning i livsmedelsindustrin
- Lätt av och på
- Skyddskåpa
- Rundad häl för bekvämare körning
- Ovandel i mikrofiber
- Foder i 3D mesh som andas
- Uttagbar innersula i textil och skum
- Komposit tåhätta
- Mellansula i injicerad polyuretan
- Yttersula i polyuretan
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt, Grå |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedelsindustrin |
| Klackstil | Avrundad |
| Liner material | Foder i 3D mesh som andas |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 39 |
| Enda funktioner | Uttagbar innersula i textil och skum, mellansula i injicerad polyuretan, yttersula i polyuretan. |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | Lågskuren |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Visa mer |