missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Olafertinib, MedChemExpress

Produktkod. 16493696
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493696 25 mg -
16470388 5 mg 5mg
16467726 100 mg -
16427928 10 mg -
16423867 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16493696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19815

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Olafertinib is a third-generation EGFR TKI, with GI50 values of 5 nM (EGFR L858R/T790M), 10 nM (EGFR del19) and 689 nM (EGFR WT), respectively. Olafertinib has the potential for NSCLC research.

Olafertinib is a third-generation EGFR TKI, with GI50 values of 5 nM (EGFR L858R/T790M), 10 nM (EGFR del19) and 689 nM (EGFR WT), respectively. Olafertinib has the potential for NSCLC research.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Olafertinib
CAS 1660963-42-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H28F2N6O2
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (235.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCCN1CCN(C2=C(F)C(F)=C(NC3=NC=C4C(C(C5=CC(NC(C=C)=O)=CC=C5)=CC=C4)=N3)C=C2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 530.57
Formel vikt 530.57
Procent renhet 99.41%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.