Läs mer
Olanzapin 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Produktkod. 30461200
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461200 1 ml
1 options
Produktkod. 30461200 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0329.0011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olanzapine
CAS 132539-06-1
Analyt- eller komponentnamn Olanzapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
InChI formel InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
IUPAC-namn 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10H-tieno[2,3-b][1,5]bensodiazepin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 312.43
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 312,1409 g/mol
Visa mer Visa mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.