Läs mer
Olanzapin, 1 mg/ml i acetonitril, Lipomed
Produktkod. 30460767
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460767 1 ml
1 options
Produktkod. 30460767 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMOLZ1064FB1LA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Olanzapin, 1 mg/ml i acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olanzapine
CAS 132539-06-1
Analyt- eller komponentnamn Olanzapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N4 S
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
IUPAC-namn 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10 H-tieno[2,3-b][1,5] bensodiazepiner
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 312.43
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 312,1409 g/mol